Learn More
BINDER™ Serie FD Avantgarde.Line - Trocken- und Wärmeschränke, mit Umluft
Ein BINDER Trockenschrank der Serie FD Avantgarde.Line kommt immer dann zum Einsatz, wenn besonders schnelle Trocknung und Sterilisation gefordert ist. Dank seiner völlig homogenen Temperaturverteilung, schnellen Dynamik und dem leistungsstarken Lüfter spart dieser Trockenschrank wertvolle Zeit.
Marke: BINDER™
7400.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24371" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
- Bis zu 30 % geringerer Energieverbrauch im Vergleich zur herkömmlichen Geräten
- Hohe Temperaturgenauigkeit dank APT.line™ Technologie
- Zwangsumwälzung
- Regler mit LCD-Anzeige
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
- 2 verchromte Gestelle
- Integrierte, unabhängige und anpassbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
- Ergonomisches Griffdesign
- USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
26.2 cu. ft. | |
Erzwungen | |
741 L | |
Trocken- und Heizkammer | |
Edelstahl | |
FD720-400 V | |
NEMA 5-20P | |
1165 x 910 x 1590 mm | |
400 V | |
13,5 A | |
APT.Line Technology |
Edelstahl | |
FD720-400 V, Standard, Serie FD Avantgarde.Line – Trocknungs- und Heizkammern mit Zwangskonvektion, 741 l, 400 V 3 ∼ 50/60 Hz | |
Temperaturbereich 12°C über Raumtemperatur bis 300°C | |
LCD-Anzeige | |
45kg | |
max. 2 Std./16 | |
1000 x 570 x 1300 mm | |
162 kg | |
4,5 kW | |
50/60Hz |