Learn More
Thermo Scientific™ Direct-Heat CO2 Inkubator der Serie 8000, 184L
CO2-Sensor: IR-Sensor; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
15723.23 CHF - 19205.55 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 6,5 cu. ft. |
---|---|
Beschreibung | Einzelner 184 l-Inkubator |
Kapazität (metrisch) | 184 L |
CO2-Konzentrationsbereich | 0 bis 20% |
Beleuchtung | LED |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Elektrische Anforderungen | CO2-Sensortechnologie | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11862711
|
Thermo Scientific™
3541 |
6,5 cu. ft. | 184 L | 230 V, 50/60 Hz | TC-Sensor |
15723.23 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11872711
|
Thermo Scientific™
3543 |
6,5 cu. ft. | 184 L | 230 V, 50/60 Hz | IR-Sensor |
19205.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber. With precise temperature control and stability of all culture parameters, Series 8000 incubators offer dependable flexibility for growing cells. The automatic high-temperature decontamination cycle is ideal for overnight sterilization and ensures consistent sterilization time after time.
Directed airflow and direct chamber heating maintain optimum uniformity for an ideal culturing environment. During the sterilization cycle, the system ensures that the entire chamber is sterilized and all contamination eliminated.- Advanced airflow and heating provides temperature uniformity and stability
- Microprocessor-controlled monitoring system
- In-chamber HEPA air filtration system continuously provides protection from unwanted contaminants
- Rapid HEPA filtration producing Class 100 air quality in under five minutes
- Integral 140°C high-temperature sterilization capability
- Choice of TC or IR CO2 sensor
- Coved corners throughout for easy cleaning
- Shelves, supports and HEPA filter easily remove without tools
- Light weight and easy to move with accessory roller base
Ordering Alerts:
Not available in the U.S.
Spezifikation
6,5 cu. ft. | |
184 L | |
LED | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
63,5 x 66,8 x 100,3 cm (25 x 26,3 x 39,5 in.) |
Einzelner 184 l-Inkubator | |
0 bis 20% | |
Keine | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C | |
50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in.) | |
260 lb. |