Learn More
Thermo Scientific™ Direct-Heat CO2 Inkubator der Serie 8000, 184L
CO2-Sensor: IR-Sensor; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Marke: Thermo Scientific™ 3541
6736.19 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber. With precise temperature control and stability of all culture parameters, Series 8000 incubators offer dependable flexibility for growing cells. The automatic high-temperature decontamination cycle is ideal for overnight sterilization and ensures consistent sterilization time after time.
Der gerichtete Luftstrom und die direkte Kammerbeheizung sichern eine optimale Homogenität für eine optimale Kultivierungsumgebung. Während des Sterilisationszyklus stellt das System sicher, dass die gesamte Kammer sterilisiert und alle Verunreinigungen eliminiert werden.- Hochentwickelter Luftstrom und Beheizung sorgen für Konstanz und Stabilität der Temperatur
- Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem
- Das in die Kammer integrierte HEPA-Luftfiltersystem bietet kontinuierlichen Schutz vor unerwünschten Kontaminanten.
- Schnelle HEPA-Filtration erzeugt in weniger als fünf Minuten eine Luftqualität der Klasse 100
- Integrierte Hochtemperatur-Sterilisationsfunktion bei 140 °C
- Wahlweise TC- oder IR-CO2-Sensor
- Abgerundete Ecken erleichtern die Reinigung.
- Einlegeböden, Halterungen und HEPA-Filter lassen sich ohne Werkzeug leicht entfernen.
- Leicht und mit dem Rollenuntergestell als Zubehör einfach zu transportieren
Bestellhinweis:
Nicht in den USA erhältlich.
Spezifikation
6,5 cu. ft. | |
184 L | |
TC-Sensor | |
Keine | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C | |
50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in.) | |
260 lb. | |
230 V |
Einzelner 184 l-Inkubator | |
0 bis 20% | |
LED | |
<90 % bei 37 °C | |
CO2-Inkubator | |
63,5 x 66,8 x 100,3 cm (25 x 26,3 x 39,5 in.) | |
230 V, 50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%