Learn More
Thermo Scientific™ Direct-Heat CO2 Inkubator der Serie 8000, 184L
CO2-Sensor: IR-Sensor; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Marke:  Thermo Scientific™ 3543
8195.70 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 11872711
  • 19205.55 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Beschreibung
Save time and money by keeping cultures safe with Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubators, featuring a proven sterilization system that destroys all microbial life forms inside the chamber. With precise temperature control and stability of all culture parameters, Series 8000 incubators offer dependable flexibility for growing cells. The automatic high-temperature decontamination cycle is ideal for overnight sterilization and ensures consistent sterilization time after time.
Der gerichtete Luftstrom und die direkte Kammerbeheizung sichern eine optimale Homogenität für eine optimale Kultivierungsumgebung. Während des Sterilisationszyklus stellt das System sicher, dass die gesamte Kammer sterilisiert und alle Verunreinigungen eliminiert werden.
  • Hochentwickelter Luftstrom und Beheizung sorgen für Konstanz und Stabilität der Temperatur
  • Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem
  • Das in die Kammer integrierte HEPA-Luftfiltersystem bietet kontinuierlichen Schutz vor unerwünschten Kontaminanten.
  • Schnelle HEPA-Filtration erzeugt in weniger als fünf Minuten eine Luftqualität der Klasse 100
  • Integrierte Hochtemperatur-Sterilisationsfunktion bei 140 °C
  • Wahlweise TC- oder IR-CO2-Sensor
  • Abgerundete Ecken erleichtern die Reinigung.
  • Einlegeböden, Halterungen und HEPA-Filter lassen sich ohne Werkzeug leicht entfernen.
  • Leicht und mit dem Rollenuntergestell als Zubehör einfach zu transportieren
Bestellhinweis:
Nicht in den USA erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6,5 cu. ft.
Einzelner 184 l-Inkubator
Gebürsteter Edelstahl
IR-Sensor
Edelstahl
<90 % bei 37 °C
CO2-Inkubator
50.8 x 54.1 x 68.1 cm (20 x 21.3 x 26.8 in.)
260 lb.
230 V
Optional
184 L
0 bis 20%
LED
Keine
Umgebungstemperatur +5 °C bis 50 °C
Wasserwanne
63,5 x 66,8 x 100,3 cm (25 x 26,3 x 39,5 in.)
230 V, 50/60 Hz
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Direct-Heat CO2 Inkubator der Serie 8000, 184L >