Learn More
Biochrom Serielles Kabel, 9-Wege, Stecker/Buchse
Zur Verwendung mit Novaspec Plus/III, Libra S4/6, WPA S800/1200 sichtbaren Spektralphotometern
Marke:  Biochrom 80-2118-18
Artikelnummer. 11345020
  • 59.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gebrauchsfertig
Spezifikation
Spezifikation
Serielles Kabel, 9-Wege, Stecker/Buchse
Je 1
0/5 V
Biochrom Novaspec Plus/III, Libra S4/6, WPA S800/1200 Visible Spektralphotometer
Kabel
Name des Produkts
Biochrom Serielles Kabel, 9-Wege, Stecker/Buchse > Serial Cable 9 Way M-F
Nur für Forschungszwecke.