Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnet-Beads
Geeignet für die Erfassung oder Trennung von mRNA aus einer Vielzahl von Quellen. Aufgrund ihrer Blumenkohlstruktur verfügen Sera-Mag-Beads über ein hohes Bindungsvermögen. Oligo dT-Magnet-Beads enthalten kovalent gebundenes Oligo(dT)14.
161.00 CHF - 4000.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 % Feststoffe (10 mg/ml) |
---|---|
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | mRNA-Aufreinigung |
Durchmesser (metrisch) | 1 μm |
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
12305793
|
Cytiva
38152103011150 |
1 ml |
161.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12628335
|
Cytiva
38152103010150 |
5 mL |
645.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12638335
|
Cytiva
38152103010350 |
100 mL |
4000.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Kolloidal stabil, verbleibt auch ohne Vorhandensein eines Magnetfelds über längere Zeit in Suspension
- Hohe Bindungskapazität
- 1.0μm Durchmesser
- Hoher Oligo dT-Gehalt für mRNA-Bindung
Specifications
1 % Feststoffe (10 mg/ml) | |
2 °C bis 8 °C | |
mRNA-Aufreinigung | |
1 μm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnet-Beads