Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnet-Beads
Geeignet für die Erfassung oder Trennung von mRNA aus einer Vielzahl von Quellen. Aufgrund ihrer Blumenkohlstruktur verfügen Sera-Mag-Beads über ein hohes Bindungsvermögen. Oligo dT-Magnet-Beads enthalten kovalent gebundenes Oligo(dT)14.
Marke: Cytiva 38152103011150
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kolloidal stabil, verbleibt auch ohne Vorhandensein eines Magnetfelds über längere Zeit in Suspension
- Hohe Bindungskapazität
- 1,0 μm Durchmesser
- Hoher Oligo dT-Gehalt für mRNA-Bindung
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml) | |
mRNA-Aufreinigung | |
1 μm |
2 °C bis 8 °C | |
1 ml |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnet-Beads > 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur