Learn More
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnet-Beads
Geeignet für die Erfassung oder Trennung von mRNA aus einer Vielzahl von Quellen. Aufgrund ihrer Blumenkohlstruktur verfügen Sera-Mag-Beads über ein hohes Bindungsvermögen. Oligo dT-Magnet-Beads enthalten kovalent gebundenes Oligo(dT)14.
Marke: Cytiva 38152103010150
612.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24338" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kolloidal stabil, verbleibt auch ohne Vorhandensein eines Magnetfelds über längere Zeit in Suspension
- Hohe Bindungskapazität
- 1,0 μm Durchmesser
- Hoher Oligo dT-Gehalt für mRNA-Bindung
Spezifikation
1 % Feststoffe (10 mg/ml) | |
mRNA-Aufreinigung | |
1 μm |
2 °C bis 8 °C | |
5 mL |