Learn More
Fisherbrand™ Septum für 22 mm PE-Kappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
309.00 CHF - 797.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Septa
Außendurchmesser (metrisch) 19 mm
Menge 1000
Dicke (metrisch) 1,3 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
11865010
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19 02 0693
Blau transparent, Weiß Silikon
797.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11875010
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19 02 1636
Grau, Rot Butyl, PTFE Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11855010
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
19 02 0245
Rot-Orange, Durchsichtig TEF
309.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 19mm-Septa
Spezifikation
Spezifikation
Septa
19 mm
1000
1,3 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 22 mm PE-Kappe