Learn More
Fisherbrand™ Septum für 22 mm PE-Kappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke:  Fisherbrand™ 19 02 0693
736.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11865010
  • 779.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 19mm-Septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Septa
19 mm
1000
Blau transparent, Weiß
Silikon
1,3 mm