Learn More
Fisherbrand™ Septum für 22 mm PE-Kappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 19 02 0245
285.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 19mm-Septa
Spezifikation
Septa | |
19 mm | |
1000 |
Rot-Orange, Durchsichtig | |
TEF | |
1,3 mm |