Learn More
Fisherbrand™ Septum für 10-425-Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 10 02 0646
Beschreibung
- Septa
Spezifikation
Septa | |
10 mm | |
1000 |
Weiß | |
PTFE rein | |
0,25 mm |