Learn More
Fisherbrand™ Septum für 10-425-Gewindekappe
Die meisten Septen sind einseitig mit PTFE für hohe chemische Beständigkeit und eine inerte Barriere zwischen Probe und Trägermaterial laminiert.
Marke: Fisherbrand™ 09 02 1259
Beschreibung
- Septa
Spezifikation
Septa | |
9 mm | |
1000 |
Rot-Orange, Transparent | |
Naturkautschuk, TEF | |
1,3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Septum für 10-425-Gewindekappe > Naturkautschuk/TEF rot-orange/transp., 1,3 mm Dicke, 60° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur