Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Gramnegative MIC-Platte
Nutzen Sie die neuesten Antibiotika, einschließlich Doripenem und Tigecyclin, für präzise und kostengünstige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram-negativen MIC-Platten.
Marke:  Thermo Scientific™ YGN2F
358.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15334869
  • 438.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie die neuesten Antimikrobiotika, einschließlich Doripenem und Tigecyclin, für präzise und kostengünstige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Sensititre™ gramnegative MIC-Platten.
Nutzen Sie die neuesten Antibiotika, einschließlich Doripenem und Tigecyclin, für präzise und kostengünstige Ergebnisse mit Sensititre MIC-Platten für gramnegative Mikroorganismen.
  • Ein Format für mehrere Isolate senkt die Kosten pro Test
  • Automatisierte, halbautomatisierte oder manuelle Ableseoptionen für höchste Flexibilität
  • Lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur vereinfachen die Bestandskontrolle
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
VersaTREK™ und Sensititre-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie für die hochwertigen Ergebnisse benötigen, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
H2O (Artikel-Nr. T3339)
Mehrere
Sensititre Gramnegative MIC-Platte
Gramnegative Platte
MHK, Haltepunkte
35 °C O2
1
Kiste
Automatische oder manuelle Ablesung
50 μl
Verschiedene
MHB (Artikel-Nr. T3462)
Verschiedene
Gramnegative Bakterien
Gramnegative Organismen: Enterobacteriaceae, Non-Enterobacteriaceae, Proteus sp.
18 h
10
10/Packung
Für Enterobacteriaceae und andere Bakterien: 10μl, 30μl* (* Hilfe beim Nachweis von Resistenzmechanismen für gramnegative Organismen; siehe Packungsbeilage). Für Proteus sp.: 1 μl
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sensititre™ Gramnegative MIC-Platte >