Learn More
Thermo Scientific™ Sensititre™ Gramnegative MIC-Platte
Nutzen Sie die neuesten Antibiotika, einschließlich Doripenem und Tigecyclin, für präzise und kostengünstige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Sensititre™ Gram-negativen MIC-Platten.
449.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Mehrere |
---|---|
0,5 McFarland-Standard | H2O (Artikel-Nr. T3339) |
Antimikrobielle Mittel | Verschiedene |
Kulturmediumtyp | MHB (Artikel-Nr. T3462) |
Antibiotika-Code | Verschiedene |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15334869
|
Thermo Scientific™
YGN2F |
Sensititre Gramnegative MIC-Platte | 10/Packung |
449.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Nutzen Sie die neuesten Antimikrobiotika, einschließlich Doripenem und Tigecyclin, für präzise und kostengünstige Ergebnisse mit Thermo Scientific™ Sensititre™ gramnegative MIC-Platten.
Nutzen Sie die neuesten Antibiotika, einschließlich Doripenem und Tigecyclin, für präzise und kostengünstige Ergebnisse mit Sensititre MIC-Platten für Gram-negative Mikroorganismen.
- Ein Format für mehrere Isolate senkt die Kosten pro Test
- Automatisierte, halbautomatisierte oder manuelle Ableseoptionen bieten höchste Flexibilität.
- Lange Haltbarkeit und Lagerung bei Raumtemperatur vereinfachen die Bestandskontrolle.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
VersaTREK, Sensititre™, Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken , die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Mehrere | |
Verschiedene | |
Verschiedene | |
Gramnegative Bakterien | |
35 °C O2 | |
1 | |
Kiste | |
Automatische oder manuelle Ablesung | |
50 μl |
H2O (Artikel-Nr. T3339) | |
MHB (Artikel-Nr. T3462) | |
Gramnegative Platte | |
Gramnegative Organismen: Enterobacteriaceae, Non-Enterobacteriaceae, Proteus sp. | |
18 h | |
10 | |
10/Packung | |
Für Enterobacteriaceae und andere Bakterien: 10μl, 30μl* (* Hilfe beim Nachweis von Resistenzmechanismen für gramnegative Organismen; siehe Packungsbeilage). Für Proteus sp.: 1 μl |