Learn More
Brady™ MiniMark™ Selbstlaminierende Draht- und Kabelkennzeichnungen aus Vinyl
This Self-laminating Vinyl MiniMark™ Wire and Cable Marker is made of conformable material designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables.
Marke: Brady™ 710115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Features a white printable area with clear ''tail'' that wraps around marker.
- The clear tails serves as over-laminate to protect the text, providing superior resistance to abrasion, dirt, oils, solvents, water and excessive handling.
- This material is UL recognised with its respective ribbon.
- See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Specifications
RoHS, 2002/95/EG-Richtlinie | |
MiniMark selbstlaminierende Draht- und Kabelmarkierungen | |
Weiß, Transparent | |
Label | |
Thermotransfer | |
B-427 ist ein hervorragendes Material für die Draht- und KabelkennzeichnungDieses Material zeichnet sich durch gute Transparenz, Anpassungsfähigkeit sowie selbstlöschende Eigenschaften aus.B-427 hat eine hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit | |
-70 °C | |
1485/Packung | |
-94 °F bis +158 °F | |
Zugfestigkeit und Dehngrenze 12 lb./in. (210 N/100 mm), 152 %, 11 lb./in. (193 N/100 mm), 195 % | |
25 mm | |
2,5 in. | |
1 in. | |
0,75 in. | |
14,20 bis 6,70 mm |
MNK-BPT-511-427 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Vinyl | |
Selbstlaminierender Draht- und Kabelmarker | |
MiniMark-Drucker | |
1485 Labels/Box | |
25,4 x 19 mm (B x H) | |
-70 bis +70 °C | |
0,004 in. | |
63,50 x 25,40 mm | |
63.5 mm | |
25,4 mm | |
19,05 mm |