Learn More
Kartell™ Sedimentiergefäß nach Imhoff
Die Konstruktion mit SAN gewährleistet kristallklare Sicht und Festigkeit. Kartell™ Sedimentiergefäße nach Imhoff sind eine optimale Lösung zur Bestimmung der absetzbaren Feststoffe in Oberflächenwasser sowie salzhaltigem Wasser und Abwasser.
Marke:  Kartell™ 0105500
Artikelnummer. 10756192
  • 42.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Manufactured with SAN for crystal clear visibility and strength. Kartell™ Sedimentation Imhoff Cone is an ideal solution for determining settleable solids in surface and saline waters and sewage.
  • Klarheit und Reproduzierbarkeit durch permanente gedruckte Graduierungen in blauer Farbe
  • Schraubverschluss aus Polypropylen im Boden ermöglicht einfache Entleerung
  • Leichte Rückspülung möglich
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
SAN
480 mm
Ja
Sedimentiergefäß nach Imhoff
Oben: 125 mm, Basis: 7,8 ± 0,2 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Kartell™ Sedimentiergefäß nach Imhoff > Kapazität: 1000 ml