Learn More
3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille
Mit einer halb randlosen Linse und Bügeln mit fester Länge. 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen der Serie 600 verfügen über einen zusätzlichen, integrierten Seitenschutz.
17.95 CHF - 80.05 CHF
Spezifikation
Rahmenfarbe Grau
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Linsenbeschichtung Objektivtyp Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Linsenbeschichtung Objektivtyp Linsenfärbung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15727727
Unterlagen ansehen
3M™
7100112718
Kratzfest E/A-Spiegel Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15747727
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100112721
Kratzfest Schweißerbrille 1.7
29.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15757727
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100112724
Kratzfest Schweißerbrille 3.0
29.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15797717
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100112715
Beschlagfrei, Kratzfest Bernsteinfarbig
29.20 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15737727
Unterlagen ansehen
3M™
7100112720
Kratzfest Durchsichtig Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15787717
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100112713
Kratzfest Polarisiert Grau
80.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15707727
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100112716
Beschlagfrei, Kratzfest Grau
22.60 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15717727
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100112717
Beschlagfrei, Kratzfest Durchsichtig
19.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15777717
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100112712
Kratzfest Schweißerbrille 5.0
21.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gläser der optischen Klasse 1, geeignet für den Langzeitgebrauch
  • Hoher Schutz und ein gutes Sichtfeld durch zwei Gläser in halbrandlosem Design
  • Schutz vor ultravioletter (UV-)Strahlung gemäß den europäischen Normen
  • Gewicht: 27 g
  • 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für sicheren und komfortablen Sitz
  • Weiche Nasenpolster für hohen Tragekomfort
  • Hervorragende Scotchgard™ Antibeschlagbeschichtung nach K und N auf den klaren, grauen und braunen Standardgläsern
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Polycarbonat
Polycarbonat
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille