Learn More
3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Objektivtyp:
Polarisiert
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
E/A-Spiegel
Grau
Schweißerbrille 1.7
Schweißerbrille 3.0
Schweißerbrille 5.0
Description
- Gläser der optischen Klasse 1, geeignet für den Langzeitgebrauch
- Hoher Schutz und ein gutes Sichtfeld durch zwei Gläser in halbrandlosem Design
- Schutz vor ultravioletter (UV-)Strahlung gemäß den europäischen Normen
- Gewicht: 27 g
- 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für sicheren und komfortablen Sitz
- Weiche Nasenpolster für hohen Tragekomfort
- Hervorragende Scotchgard™ Antibeschlagbeschichtung nach K und N auf den klaren, grauen und braunen Standardgläsern
Specifications
Specifications
Objektivtyp | Polarisiert |
Linsenbeschichtung | Kratzfest |
Linsenfärbung | Grau |
Rahmenfarbe | Grau |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
UV-Schutz | Ja |
Videos
-
3M SecureFit protective eyewear
-
3M SecureFit protective eyewear 600 series
Documents
Product Information
Datasheets
7100112713
DateigrößeVersion: 175.9 kB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction