Learn More
3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille Artikelnummer.: 15727727
3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille
Artikelnummer. 15727727
Kratzfest, E/A-Spiegel
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Linsenfärbung:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
E/A-Spiegel
Grau
Schweißerbrille 1.7
Schweißerbrille 3.0
Schweißerbrille 5.0
Objektivtyp:
Polarisiert
Artikelnummer. 15727727
Marke: 3M™ 7100112718
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit einer halb randlosen Linse und Bügeln mit fester Länge. 3M™ SecureFit™ Schutzbrillen der Serie 600 verfügen über einen zusätzlichen, integrierten Seitenschutz.
  • Gläser der optischen Klasse 1, geeignet für den Langzeitgebrauch
  • Hoher Schutz und ein gutes Sichtfeld durch zwei Gläser in halbrandlosem Design
  • Schutz vor ultravioletter (UV-)Strahlung gemäß den europäischen Normen
  • Gewicht: 27 g
  • 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie für sicheren und komfortablen Sitz
  • Weiche Nasenpolster für hohen Tragekomfort
  • Hervorragende Scotchgard™ Antibeschlagbeschichtung nach K und N auf den klaren, grauen und braunen Standardgläsern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung E/A-Spiegel
Rahmenfarbe Grau
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz Ja
  • 3M - SecureFit protective eyewear
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      3M SecureFit protective eyewear
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        3M SecureFit protective eyewear 600 series
      Datasheets
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      3M™ SecureFit™ SF600 Serie Schutzbrille >