Learn More
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske
Die 3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske ist mit intelligenten und intuitiven Funktionen entwickelt, die sie einfach und zuverlässig machen.
53.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität AS/NZS 1716:2012
Anschlusstyp Sicheres Click™
Farbe Dunkelgrau
Material Silikon, Nylon
Produkttyp Atemschutz-Halbmaske
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16456370
Unterlagen ansehen
3M™
7100172003
M
53.10 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16466370
Unterlagen ansehen
3M™
7100172004
Groß N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Mehr Atmungsaktivität und Komfort durch das weltweit erste Quadflow-Kassettensystem
  • Die Überprüfung der Druckknöpfe trägt zur Sicherheit bei, dass das Atemschutzgerät ordnungsgemäß mit dem Gesicht abgedichtet ist
  • Die Sprechmembran ist so konzipiert, dass sie während der Arbeit eine einfachere Kommunikation ermöglicht
  • Die neue Secure Click™ Verbindung gewährleistet, dass Filter und Kassetten ordnungsgemäß eingesetzt werden
  • Die flache Halbmaske bietet ein breites Sichtfeld und Kompatibilität mit bestimmten Schweiß- und Schleifschilden
Spezifikation
Spezifikation
AS/NZS 1716:2012
Dunkelgrau
Atemschutz-Halbmaske
10/Karton
Sicheres Click™
Silikon, Nylon
Without Speaking Diaphragm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske