Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425 Gewinde, Braunglas
Gewindehals-Fläschchen für Lagerzwecke aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.
34.80 CHF - 48.10 CHF
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarbig |
---|---|
Material | Glas |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung |
Flaschenhalstyp | Schraube |
Verpackungsart | CleanPack, Polypropylen-Box |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11596064
|
Fisherbrand™
15 09 1774 |
8.9 ml |
34.80 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11506074
|
Fisherbrand™
15 09 1800 |
12 ml |
48.10 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Gewindehals
- 15-425
- Flacher Boden
- Glas
- Bernsteinfarbig
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Lagerung | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
Flachboden | |
ND15 |
Glas | |
Schraube | |
800 μl | |
100 | |
Nein |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425 Gewinde, Braunglas