Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425 Gewinde, Braunglas
Gewindehals-Fläschchen für Lagerzwecke aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse.
Marke:  Fisherbrand™ 15 09 1774
30.37 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11596064
  • 34.80 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewindehals
  • 15-425
  • Flacher Boden
  • Glas
  • Bernsteinfarbig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
Glas
Lagerung
CleanPack, Polypropylen-Box
8 ml
61 mm
ND15
16.6 mm
8.9 ml
Schraube
800 μl
Flachboden
100
Nein
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425 Gewinde, Braunglas > 8 ml