Learn More
Ansell Edmont™ PVC/Neopren
Strapazierfähige PVC-Schürze mit zusätzlichem Magenpflaster für längeren Tragekomfort. Die Ansell Edmont™ strapazierfähige PVC-Schürze besteht aus 20-mil-Vinyl.
Marke: Ansell Edmont™ 56101
7.43 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Strapazierfähiges, weißes 20 mil Vinyl
- Zusätzliche Bauchbinde für längeren Tragekomfort
- Beständig gegen Chemikalien, Öl, Fett, Löcher und Abrieb.
- Kostengünstiger, schwerer Schutz für die Lebensmittelverarbeitung
- Größe: 35 Zoll breit, 45 Zoll lang
Spezifikation
Schürze | |
Weiß | |
0,508 mm | |
115 cm |
PVC, Neopren | |
Chemikalien, Fette, Öle und Schmiermittel | |
84 x 112 cm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08