Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425-Gewinde, Glas, transparent
Für Lagerzwecke.
Marke:  Fisherbrand™ 15 09 1657
34.98 CHF gültig bis 2025-03-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "24142" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11576064
  • 42.50 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glas der 1. hydrolytischen Klasse
  • Durchsichtig
  • Flacher Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Glas
Lagerung
CleanPack, Polypropylen-Box
11 ml
66 mm
ND15
18.5 mm
12 ml
Schraube
800 μl
Flachboden
100
Nein
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen mit Gewindehals, 15-425-Gewinde, Glas, transparent > 66 ml; 12 mm Höhe