Learn More
Bohlender™ BOLA™ Schraubkappen mit Mehrfachverteiler für Flaschen
Diese Schraubverschlüsse mit Verteilern eignen sich zum Absaugen oder Einführen von aggressiven oder reinen Flüssigkeiten. Bohlender™ BOLA™ Schraubverschlüsse mit Mehrfachverteiler für Flaschen eignen sich optimal zum Einführen von Schläuchen, Röhrchen und Messfühlern in Gefäßen.
197.69 CHF - 267.28 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abziehen von oder Befüllen mit aggressiven oder reinen Flüssigkeiten, einlegen von Schläuchen mit einem max. Außendurchmesser von 8.5, Rohren und Sonden in Gefäße |
---|---|
Menge | 1Pack |
Temperaturbereich (metrisch) | –200 bis 250 °C |
Produkttyp | Schraubkappe |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GL 45 Gewinde |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10787771
|
Bohlender™
D614-08 |
PFA |
197.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10445461
|
Bohlender™
D615-08 |
PTFE |
267.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Schwarzer Schraubverschluss aus PPS für Flaschengewinde GL 45
- Körper bestehend aus PTFE oder PFA
- Einführen von Schläuchen mit einem maximalen Außendurchmesser von 8.5 mm
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Arbeitstemperatur von bis zu +200 °C
Spezifikation
Abziehen von oder Befüllen mit aggressiven oder reinen Flüssigkeiten, einlegen von Schläuchen mit einem max. Außendurchmesser von 8.5, Rohren und Sonden in Gefäße | |
–200 bis 250 °C | |
GL 45 Gewinde |
1Pack | |
Schraubkappe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ Schraubkappen mit Mehrfachverteiler für Flaschen