Learn More
Bohlender™ BOLA™ Schraubkappen mit Mehrfachverteiler für Flaschen
Click to view available options
Material:
PFA
PTFE
Beschreibung
- Schwarzer Schraubverschluss aus PPS für Flaschengewinde GL 45
- Körper bestehend aus PTFE oder PFA
- Einführen von Schläuchen mit einem maximalen Außendurchmesser von 8.5 mm
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Arbeitstemperatur von bis zu +200 °C
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Abziehen von oder Befüllen mit aggressiven oder reinen Flüssigkeiten, einlegen von Schläuchen mit einem max. Außendurchmesser von 8.5, Rohren und Sonden in Gefäße |
Material | PFA |
Menge | 1Pack |
Temperaturbereich (metrisch) | –200 bis 250 °C |
Produkttyp | Schraubkappe |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GL 45 Gewinde |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ Schraubkappen mit Mehrfachverteiler für Flaschen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur