Learn More
Bohlender™ BOLA™ Schraubkappen mit Mehrfachverteiler für Flaschen Artikelnummer.: 10445461
Zum Warenkorb hinzufügen
Bohlender™ BOLA™ Schraubkappen mit Mehrfachverteiler für Flaschen
Artikelnummer. 10445461
PTFE
Click to view available options
Material:
PFA
PTFE
Artikelnummer. 10445461
Marke: Bohlender™ D61508
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schraubverschlüsse mit Verteilern eignen sich zum Absaugen oder Einführen von aggressiven oder reinen Flüssigkeiten. Bohlender™ BOLA™ Schraubverschlüsse mit Mehrfachverteiler für Flaschen eignen sich optimal zum Einführen von Schläuchen, Röhrchen und Messfühlern in Gefäßen.
  • Schwarzer Schraubverschluss aus PPS für Flaschengewinde GL 45
  • Körper bestehend aus PTFE oder PFA
  • Einführen von Schläuchen mit einem maximalen Außendurchmesser von 8.5 mm
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Arbeitstemperatur von bis zu +200 °C
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abziehen von oder Befüllen mit aggressiven oder reinen Flüssigkeiten, einlegen von Schläuchen mit einem max. Außendurchmesser von 8.5, Rohren und Sonden in Gefäße
Material PTFE
Menge 1Pack
Temperaturbereich (metrisch) –200 bis 250 °C
Produkttyp Schraubkappe
Zur Verwendung mit (Geräte) GL 45 Gewinde
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ Schraubkappen mit Mehrfachverteiler für Flaschen >