Learn More
Gosselin™ Probenschöpfer mit Schraubverschluss und abnehmbarem Stiel
GREENER_CHOICE
Sorgenfreies Eintauchen. Gosselin™ Schraubverschlusskellen mit abnehmbarem Griff verhindern Verschütten durch Schraubverschlüsse und abnehmbaren Stiel.
Marke:  Gosselin™ TAT52C-01
150.15 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15498794
  • 231.39 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Blaue Behälter aus Polypropylen
  • Abnehmbarer Griff
  • Stoßfest
  • Einzeln verpackt in Schnellverschlussbeuteln mit Manipulationssiegel
  • Daten zur Rückverfolgbarkeit auf jedem Beutel
  • Steriler SAL-Wert 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polypropylen
SAL 10 - 3
52 mm
275 mm einschließlich Behälter
125 mL
Blau
74 mm
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer785901 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/07/2021 Catalog NumberTAT52C-01
Chargennummer785474 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/07/2021 Catalog NumberTAT52C-01
Chargennummer785411 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/07/2021 Catalog NumberTAT52C-01
Chargennummer784746 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/07/2021 Catalog NumberTAT52C-01
Chargennummer783976 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum01/07/2021 Catalog NumberTAT52C-01
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gosselin™ Probenschöpfer mit Schraubverschluss und abnehmbarem Stiel >