Learn More
3M™ Scotch™ PP Verpackungsklebeband 3739
Das Scotch™ Verpackungsklebeband 3739 ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit hochfestem Trägermaterial aus Polypropylen und synthetischem Kautschukharz-Klebstoff.
Marke: 3M™ 7100146490
Beschreibung
- Wiederverschließen und Verpacken schwerer Güter
- Hohe Soforthaftung und Scherfestigkeit an Faserplatten
- Zum Verschließen von Hartfaserkarton-Boxen mit nur einem Streifen
- Gute Leistung bei Temperaturen, die normalerweise bei verpackten Produkten in Versand- und Lagerungsumgebungen auftreten
- Qualitätsklebeband zum Verschließen von Kartons
- Beständigkeit gegen Risse aufgrund achtloser Handhabung, absorbiert Stöße
Spezifikation
Schmelzklebstoff | |
Rolle | |
3739 | |
1083 yd. | |
2 in. |
Durchsichtig | |
Verpackungsklebeband | |
990 m x 50 mm | |
990 m | |
50 mm |