Learn More
3M™ Scotch™ PP Verpackungsklebeband 3739
Das Scotch™ Verpackungsklebeband 3739 ist ein äußerst leistungsfähiges Verpackungsklebeband mit hochfestem Trägermaterial aus Polypropylen und synthetischem Kautschukharz-Klebstoff.
325.00 CHF - 1055.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp | Schmelzklebstoff |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Produkttyp | Verpackungsklebeband |
Modell | 3739 |
Breite (angloamerikanisch) | 2 in. |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Format | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17721669
|
3M™
7000095417 |
660 m x 55 mm | Klebeband |
1055.00 CHF
6 Rollen |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17751669
|
3M™
7100146490 |
990 m x 50 mm | Rolle |
325.00 CHF
6 Rollen |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Hohe Scherfestigkeit und Anfangshaftung auf Kraft- sowie Testlinerkartonagen|| Zuverlässiges Verpackungsklebeband für mittelschwere bis schwere Verpackungen
- Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Faserplatten|| Sehr gut zum Verpacken von Tiefkühlprodukten
- Zum einbändigen Verschließen von Kartons aus Faserplatte
- Das Produkt eignet sich für alle Temperaturen, die beim Versand und bei der Lagerung von verpackten Produkten üblicherweise auftreten
- Das Klebeband reißt auch bei grober Behandlung nicht ein und dämpft Stöße
Spezifikation
Schmelzklebstoff | |
Verpackungsklebeband | |
2 in. |
Durchsichtig | |
3739 | |
50 mm |