Learn More
Saybolt (ASTM D6045, D156) Farbreferenzstandard
Saybolt-Farbreferenzstandards dienen zur routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und zur Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
194.00 CHF - 207.00 CHF
Spezifikation
Menge | 500 mL |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation |
Typ | ASTM Farbe -10 |
Produktcode | Marke | dimColor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | dimColor | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16080152
|
Paragon Scientific
134040 |
N/A | ||||||||
16090152
|
Paragon Scientific
134050 |
N/A | ||||||||
16000162
|
Paragon Scientific
134060 |
194.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||||
16010162
|
Paragon Scientific
134070 |
N/A | ||||||||
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
- 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
- 18 Monate haltbar
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
500 mL | |
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation | |
ASTM Farbe -10 |
Sicherheit und Handhabung
- 500ML Saybolt Colour Reference Standard -10
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: white oil, lubricants
Nennwerte angegeben