Learn More
Saybolt (ASTM D6045, D156) Farbreferenzstandard
Saybolt-Farbreferenzstandards dienen zur routinemäßigen Kalibrierung von Farbmessgeräten und zur Verifizierung von Testdaten. In der Prozessindustrie werden weltweit Farbmessgeräte zur Farbkontrolle von Produkten wie Speiseölen und Industrieölen, Kraftstoffen, Chemikalien, Pharmazeutika, Farben und Beschichtungen eingesetzt.
Marke:  Paragon Scientific 134050
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16090152
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
  • Lückenlose Rückverfolgbarkeit gemäß internationalen Normen
  • 500ml-Packungsgröße im Lieferumfang des SDB enthalten
  • 18 Monate haltbar
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • Hergestellt in Großbritannien
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
ASTM Farbe 0
Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Saybolt Colour Reference Standard
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: petroleum distillates
Sonderangebote
Nennwerte angegeben