Learn More
Sartorius Secura™ Semimikro-Waagen
GREENER_CHOICE
Erfüllt dank verschiedener Wägebereiche die Anforderungen der meisten Anwendungen im Bereich der 5-stelligen Wägetechnik
11420.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung isoCAL (automatische interne Einstellung)
Displaytyp Touchscreen
Format Halbmikro
Ausgleichen Integrierte Niveauregulierung
Typ Semimikrowaage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Wiederholgenauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Fassungsvermögen Modell Lesbarkeit Wiederholgenauigkeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15326198
GREENER_CHOICE
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
SECURA225D-1S
60 g, 120 g, 220 g Secura 225D 0,01, 0,01, 0,1 mg 0,02 mg, 0,04 mg, 0,07 mg
11420.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
isoCAL (automatische interne Einstellung)
Halbmikro
Semimikrowaage
214 mm
8.5 Zoll
218 mm
376 mm
100 bis 240 V
50 Hz
Touchscreen
Integrierte Niveauregulierung
8,4 in.
12,4 in.
316 mm
14.8 Zoll
100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
10 A einphasig
Class I
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Secura™ Semimikro-Waagen