Learn More
Sartorius Polycarbonat-Filterhalter
Für die Klärfiltration oder sterile Filtration von wässrigen Lösungen bis zu einem Volumen von 200 ml
156.00 CHF - 191.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Reusable |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Vacuum Filter Holder, Manifold System |
Material | Polycarbonat |
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10720432
|
Sartorius
16510 |
Filtrationshalter |
191.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10603772
|
Sartorius
16511 |
Oberer Teil Filterhalter |
156.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Für die Klärfiltration oder sterile Filtration von wässrigen Lösungen bis zu einem Volumen von 200 ml
Der Typ 16510 ist komplett mit Auffangkolben ausgestattet und kann sowohl mit Unterdruck als auch mit leichtem Überdruck betrieben werden (0.5 bar wird für höchste Standzeiten empfohlen). Er ist zusammen mit einer Vakuum-Handpumpe ein praktisches, kostengünstiges System für die Filtration im Labor oder im Freien. Bei sterilen Filtrationen ist der Filterhalter, der im Lieferumfang enthalten ist, mit einem Glasfaserfilter 13400-0013 ausgestattet und ermöglicht somit eine sterile Druckentlastung zur Druckkompensation, um eine Kontamination des sterilen Filtrats zu vermeiden. Der Trichter passt in die zentrale Öffnung des Deckels und vereinfacht das Einfüllen von Flüssigkeit in den oberen Teil. Typ 16511 ist wie 16510, aber ohne Auffangkolben. Er wird auf einem Saugkolben oder einer Mehrfach-Absaugvorrichtung, z. B. Combisart, verwendet.
Spezifikation
Reusable | |
Polycarbonat | |
Steril | |
Jeweils | |
4,7 cm |
Vacuum Filter Holder, Manifold System | |
Hydrophiles PES | |
Für die Klärfiltration oder sterile Filtration von wässrigen Lösungen bis zu einem Volumen von 200 ml | |
250 mL |