Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Damit lassen sich hohe Arbeitsbelastungen mit repetitiven Anwendungen zügig erledigen. Für einige Modelle sind InnoCal Kalibrierungsdienstleistungen erhältlich.
1024.11 CHF - 1850.15 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | RS-232C, 25-pin |
---|---|
Stabilisierungszeit | 1.5 sec. |
Typ | Toploading Balance |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Lesbarkeit | Abmessungen (L x B x H) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15203923
|
Sartorius
ENTRIS6202-1S |
6200 g | 10 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Externe Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15213923
|
Sartorius
ENTRIS4202-1S |
4200 g | 10 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Externe Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15223923
|
Sartorius
ENTRIS3202-1S |
3200 g | 10 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Externe Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15233923
|
Sartorius
ENTRIS2202-1S |
2200 g | 10 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Externe Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15243923
|
Sartorius
ENTRIS822-1S |
820 g | 10 mg | 303 x 230 x 87 mm (12.9 x 9.0 x 3.4 in.) | Externe Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15253923
|
Sartorius
ENTRIS8201-1S |
8200 g | 100 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Externe Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15263923
|
Sartorius
ENTRIS5201-1S |
5200 g | 100 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Externe Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15273923
|
Sartorius
ENTRIS2201-1S |
2200 g | 100 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Externe Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15293903
|
Sartorius
ENTRIS822I-1S |
820 g | 10 mg | Internal Calibration |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15283903
|
Sartorius
ENTRIS2202I-1S |
2200 g | 10 mg | 303 x 230 x 91 cm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Interne Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15223913
|
Sartorius
ENTRIS2201I-1S |
2.2 kg | 100 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Internal Calibration |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15203913
|
Sartorius
ENTRIS8201I-1S |
8200 g | 100 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Interne Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15263903
|
Sartorius
ENTRIS4202I-1S |
4200 g | 10 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Interne Kalibrierung |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15234946
|
Sartorius
ENTRIS5201I-1S |
5.2 kg | 100 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Internal Calibration |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15213913
|
Sartorius
ENTRIS5201I-1S |
5.2 kg | 100 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Internal Calibration |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
15273903
|
Sartorius
ENTRIS3202I-1S |
3.2 kg | 10 mg | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | Internal Calibration |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Description
- Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
- Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
- RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
- Klar definiertes Bedienfeld
- Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
- Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
- Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Grundlegende Kalibrierserviceleistungen
Erhältlich in Artikeln mit "i-1SUS" in der Hersteller-Nr.: 14-559-023, -024, -025, -026, -027, -028, -029, -030.
Specifications
RS-232C, 25-pin | |
1.5 sec. | |
Toploading Balance |