Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Damit lassen sich hohe Arbeitsbelastungen mit repetitiven Anwendungen zügig erledigen. Für einige Modelle sind InnoCal Kalibrierungsdienstleistungen erhältlich.
Marke:  Sartorius ENTRIS4202-1S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15213923
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiß beleuchtetes Display mit hohem Kontrast und 15 mm hohen Ziffern, bei allen Beleuchtungsbedingungen außergewöhnlich leicht zu lesen
  • Neues Betriebskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügestützte Textaufforderungen (Auswahl aus 5 Sprachen) und einfache Navigation mit Cursortasten
  • Nur mit interner Kalibrierung
  • Bidirektionale RS232C-Schnittstelle, optionales Sartorius-Kabel zur Verbindung der Waage mit einem USB-Anschluss
  • Sehr einfache Bedienung
  • Alle Tasten geben beim Drücken einen deutlichen Klick ab
  • Klar gestaltetes Bedienfeld
  • Die monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Beständigkeit und sehr kurze Ansprechzeiten
  • Schnelles Ansprechen und dauerhafte Anzeige
  • Bedienoberfläche mit Textaufforderungen
  • Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungsbereiche
Prozentuales Wägen, Wechsel zwischen Einheiten, Netto-Brutto, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RS232C, 25-polig
10 mg
30 mg
10 mg
Waage mit Oberschale
180 mm
6.8 lb.
4200 g
Externe Kalibrierung
ENTRIS4202 – 1S
1.5 s
303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
180 mm
3.1 kg