Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Damit lassen sich hohe Arbeitsbelastungen mit repetitiven Anwendungen zügig erledigen. Für einige Modelle sind InnoCal Kalibrierungsdienstleistungen erhältlich.
Marke: Sartorius ENTRIS2202I-1S
Additional Details : Gewicht : 4.41800kg
Beschreibung
- Weiß beleuchtetes, hochkontrastierendes Display mit 15 mm hohen Ziffern; bei allen Beleuchtungsbedingungen sehr einfach abzulesen
- Neues Betriebskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügestützte Textaufforderungen (Auswahl von 5 Sprachen) und einfache Navigation mit Cursortasten
- Ausschließlich mit Kalibrierung mit internem Standard erhältlich
- RS-232C bidirektionale Schnittstelle; optionales Sartorius-Kabel zur Verbindung der Waage mit einem USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten geben beim Drücken einen deutlichen Klick ab
- Klar gestaltetes Bedienfeld
- Die monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Beständigkeit und sehr kurze Ansprechzeiten
- Schnelles Ansprechen und dauerhafte Anzeige
- Bedienoberfläche mit Textaufforderungen
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungsbereiche
Prozentuales Wägen, Wechsel zwischen Einheiten, Wägen von Tieren, Netto-Brutto-Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Spezifikation
RS232C, 25-polig | |
10 mg | |
30 mg | |
10 mg | |
Waage mit Oberschale | |
180 mm | |
7.7 lb. |
2200 g | |
Interne Kalibrierung | |
ENTRIS2202i-1S | |
1.5 s | |
303 x 230 x 91 cm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) | |
180 mm | |
3.5 kg |