Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Damit lassen sich hohe Arbeitsbelastungen mit repetitiven Anwendungen zügig erledigen. Für einige Modelle sind InnoCal Kalibrierungsdienstleistungen erhältlich.
Marke:  Sartorius ENTRIS5201-1S
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15263923
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
  • Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
  • RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
  • Sehr einfache Bedienung
  • Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
  • Klar definiertes Bedienfeld
  • Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
  • Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
  • Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
  • Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Grundlegende Kalibrierserviceleistungen
Erhältlich in Artikeln mit "i-1SUS" in der Hersteller-Nr.: 14-559-023, -024, -025, -026, -027, -028, -029, -030.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
RS232C, 25-polig
100 mg
300 mg
100 mg
Waage mit Oberschale
180 mm
6.0 lb.
5200 g
Externe Kalibrierung
ENTRIS5201 – 1S
1.5 s
303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
180 mm
2.7 kg