Learn More
Sartorius Einwegspritzen aus Kunststoff
Einwegspritzen aus Kunststoff, die mit allen Spritzenvorsatzfilter-Haltern und 3-Wege-Ventilen verwendet werden können
47.70 CHF - 142.00 CHF
Spezifikation
Material | Plastic |
---|---|
Kanülen-Gauge | 19 G |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Filterhalter |
Produkttyp | Spritze |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10419891
|
Sartorius
16647----------E |
50 ml |
142.00 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10304431
|
Sartorius
16646----------E |
20 ml |
91.95 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10708591
|
Sartorius
16644----------E |
5 ml |
47.70 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10478522
|
Sartorius
16645----------E |
10 ml |
64.15 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Männlicher Luer-Lock-Anschluss
- Lieferung mit Nadel
- Steril
Spezifikation
Plastic | |
Für Filterhalter | |
Ja | |
Male Luer Lock |
19 G | |
Spritze | |
Konus | |
Steril |