Learn More
Sartorius Einwegspritzen aus Kunststoff
Einwegspritzen aus Kunststoff, die mit allen Spritzenvorsatzfilter-Haltern und 3-Wege-Ventilen verwendet werden können
Marke:  Sartorius 16645----------E
44.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10478522
  • 64.15 CHF / 12 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Männlicher Luer-Lock-Anschluss
  • Lieferung mit Nadel
  • Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Plastic
Für Filterhalter
Ja
Konus
Steril
19 G
Spritze
10 ml
Male Luer Lock
Dokumentation
Catalogs
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Einwegspritzen aus Kunststoff > Einwegspritzen aus Kunststoff; Volumen: 10 ml