Learn More
Sartorius Einwegspritzen aus Kunststoff
Einwegspritzen aus Kunststoff, die mit allen Spritzenvorsatzfilter-Haltern und 3-Wege-Ventilen verwendet werden können
Marke: Sartorius 16646----------E
63.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Männlicher Luer-Lock-Anschluss
- Lieferung mit Nadel
- Steril
Spezifikation
Kunststoff | |
Für Filterhalter | |
Ja | |
Konus | |
Steril |
19 G | |
Spritze | |
20 ml | |
Male Luer Lock |
CF und Membranfilter
DateigrößeVersion: 812.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Einwegspritzen aus Kunststoff > Einwegspritzen aus Kunststoff; Volumen: 20 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur