Learn More
Sartorius Komplettsystem für Vivaflow™ Modelle
ohne Angabe
Marke: Sartorius VFS204
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die modularen Tangentialflusskonzentratoren Vivaflow 50 und Vivaflow 200 bieten eine deutlich schnellere Konzentration mit weniger Überfüllung als vergleichbare Geräte
Der einzigartige “Flip-Flow”-Dünnkanal-Fließweg verbindet stark erhöhte Querströmungsverwirbelungen mit niedrigen Pumpenanforderungen
Vivaflow 200 Komplettsystem
- Für die bis zu 50-malige Aufkonzentration von 1 l in weniger als 30 Minuten
- Zur beschleunigten Filtration oder zur Verarbeitung von Mengen über 5 l können zwei Vivaflow-200Module parallel miteinander verbunden werden
- Mit Pumpe (115 V), Easy Load Pumpenkopf (Größe 16), Schläuchen, 500 ml-Probe, Diafiltrationsreservoir
- Für die Aufkonzentration von Volumen mit 100 ml auf weniger als 10 ml in nur wenigen Minuten
- Bis zu sechs miteinander verknüpfte Module können 3 l in 60 Minuten bis zu 50 Mal aufkonzentrieren
- Mit Pumpe (115 V), Easy Load Pumpenkopf (Größe 16), Schläuchen, 500 ml-Probe, Diafiltrationsreservoir, Modulständer, Druckanzeige, T-Verbindungsstücke, Reihen-Verbindungsstücke
Spezifikation
Ultrafiltration | |
Dichtung und O-Ring aus Silikon, Polypropylen, Federdruckindikator aus Edelstahl, Durchflussbegrenzer aus Polypropylen, Anschlussstücke aus Nylon, Schläuche aus PVC (medizinische Qualität) | |
Non-sterile | |
Pumpe (115 V), Easy Load Pumpenkopf (Größe 16), Schläuche, 500 ml-Probe, Diafiltrationsreservoir | |
Konzentratorsystem | |
12.6 x 3.8 x 13.8 cm (4.96 x 1.49 x 5.43 in.) | |
12,6 cm | |
3,8 cm | |
13,8 cm |
Vivaflow™ 200 | |
Polypropylen | |
200 cm2 | |
Jeweils | |
5,3 mL | |
4.96 Zoll | |
1.49 Zoll | |
5,43 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Komplettsystem für Vivaflow™ Modelle > Für Vivaflow 200
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur