Learn More
Sartorius Zubehör für den MD8 Airscan™ Luftprobenehmer
ohne Angabe
148.00 CHF - 4845.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | MD8 Airscan Luftprobenehmer |
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15952570
|
Sartorius
17030 |
Adapter | Verbindet AirScan mit Isolator über flexiblen PVC-Schlauch und Filterkapsel |
235.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15952590
|
Sartorius
17803 |
Adapter | Kulturmedienplatten |
203.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11735775
|
Sartorius
1ZE---0004 |
Fernsteuerung | Für den quantitativen Nachweis von Organismen in der Luft, vor allem in sterilen Bereichen von Reinräumen der Klasse A/B, Isolatoren oder Blow-Fill-Seal-Maschinen | N/A | ||||||
15942580
|
Sartorius
17656 |
Aluminiumfilterstapel | Stapel von 10 offenen Filterhaltern |
4845.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15932580
|
Sartorius
17655 |
Einzelner Filterhalter | Für 80 mm-Gelatinefilter |
631.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15626314
|
Sartorius
17657 |
Steckverbindersatz aus Aluminium | Steckverbinder 17658 und 17659 |
590.00 CHF
2 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15932590
|
Sartorius
17801 |
Filterhalter | Adapter für Einweg-Gelatine zum Aufsatz auf den Einlass des MD8 |
148.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15952580
|
Sartorius
17658 |
Aluminium-Verbindungsstück | Steckverbinder G-S zur Verbindung des Einlasses des Luftprobenehmers mit einem flexiblen Schlauch |
193.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15972580
|
Sartorius
17660 |
Zwischen-Adapterring | Für den Austausch von intermediären (mittleren) Teilen aus Aluminiumstapeln |
269.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15962580
|
Sartorius
17659---003 |
Steckverbinder | Steckverbinder S-F zur Verbindung des flexiblen Schlauchs mit dem Filterhalter für Triclamp |
1060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Zubehör
Adapter, Stecker – 14-555-869
- Verbindet AirScan mit Isolator über flexiblen PVC-Schlauch und Filterkapsel
- DN 30 Schlauchtülle für 1-11 in.-Sanitärflansch
- Verbindet AirScan mit Isolator über Silikonschläuche und Filterkapsel
- DN 25 Schlauchtülle für 1-11 in.-Sanitärflansch
- Für Kulturmedienplatten
- Ersatzteil für Aluminiumstapel
- Intermediärer (mittlerer) Teil
- Stapel von 10 offenen Filterhaltern
- Tragbares Durchflussmessgerät für die Luftkeimsammler der Serie MD8
- Mit PTFE-Membran und Sanitärflanscheinlass und -auslass
- Zur Sterilluftfiltration zwischen MD8 Luftscanner und Isolator
- Robuster Koffer für den Transport und die Lagerung von Gerät und Zubehör
- Für 1-11 in.-Sanitärflansche
- Aluminium
- Steckersatz für MD8 (SM 16743/44)
- Aluminium
- Zur Verbindung des Einlasses des Luftkeimsammler mit einem flexiblen Schlauch
- Aluminium
- Zur Verbindung eines flexiblen Schlauches mit einem Filterhalter oder Adapter
- Flexibler Schlauch zum Filterhalter/Adapter (S-F)
- Für Triclamp
- Für 80 mm-Gelatinefilter
- Ersatzteil für die Aluminiumstapel
- Adapter zum Aufsatz der Gelatinefiltereinheiten (Einweg-Gelatine) auf den Einlass des MD8
- 7.5 x 1.5 mm
- Zur Verwendung mit PC (Dialog-Systemsoftware)
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
MD8 Airscan Luftprobenehmer |