Learn More
Sartorius Zubehör für den MD8 Airscan™ Luftprobenehmer
ohne Angabe
Marke: Sartorius 17803
132.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zubehör
Adapter, Steckverbinder – 14-555-869
- Verbindet AirScan mit Isolator über flexiblen PVC-Schlauch und Filterkapsel
- DN 30 Schlauchtülle für 1 bis 11 Zoll Sanitärflansch
Adapter, Steckverbinder – 14-555-890
- Verbindet AirScan mit Isolator über Silikonschläuche und Filterkapsel
- DN 25 Schlauchtülle für 1 bis 11 Zoll Sanitärflansch
Adapter, Platte – 14-555-876
- Für Kulturmedienplatten
Adapter, Ring – 14-555-912
- Ersatzteil für Aluminiumstapel
- Intermediärer (mittlerer) Teil
Aluminiumstapel – 14-555-878
- Stapel von 10 offenen Filterhaltern
Kalibrierkit – 14-555-868
- Tragbares Durchflussmessgerät für die Luftkeimsammler der Serie MD8
Kapsel, Sartoflor – 14-555-889
- Mit PTFE-Membran und Sanitärflanscheinlass und -auslass
- Zur Sterilluftfiltration zwischen MD8 Luftscanner und Isolator
Tragetasche – 14-555-873
- Robuster Koffer für den Transport und die Lagerung von Gerät und Zubehör
Klemme, Flansch – 14-555-891
- Für 1 bis 11 Zoll Sanitärflansche
Steckverbinder – 14-555-879
- Aluminium
- Steckverbindersatz für MD8 (SM 16743/44)
Steckverbinder – 14-555-909
- Aluminium
- Zur Verbindung des Einlasses des Luftkeimsammler mit einem flexiblen Schlauch
Steckverbinder – 14-555-910
- Aluminium
- Zur Verbindung eines flexiblen Schlauches mit einem Filterhalter oder Adapter
Steckverbinder – 14-555-911
- Flexibler Schlauch zum Filterhalter/Adapter (S-F)
- Für Triclamp
Filterhalter – 14-555-880
- Für 80 mm-Gelatinefilter
- Ersatzteil für die Aluminiumstapel
Filterhalter – 14-555-884
- Adapter zum Aufsatz der Gelatinefiltereinheiten (Einweg-Gelatine) auf den Einlass des MD8
O-Ring – 14-555-922
- 7,5 x 1,5 mm
Fernbedienung – 14-555-877
- Zur Verwendung mit PC (Dialog-Systemsoftware)
Spezifikation
Wiederverwendbar | |
Aluminum | |
Adapter |
MD8 Airscan Luftprobenehmer | |
Kulturmedienplatten |