Learn More
Sartorius Zubehör für den MD8 Airscan™ Luftprobenehmer
ohne Angabe
Marke:  Sartorius 17655
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15932580
  • 631.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zubehör
Adapter, Steckverbinder – 14-555-869
  • Verbindet AirScan mit Isolator über flexiblen PVC-Schlauch und Filterkapsel
  • DN 30 Schlauchtülle für 1 bis 11 Zoll Sanitärflansch
Adapter, Steckverbinder – 14-555-890
  • Verbindet AirScan mit Isolator über Silikonschläuche und Filterkapsel
  • DN 25 Schlauchtülle für 1 bis 11 Zoll Sanitärflansch
Adapter, Platte – 14-555-876
  • Für Kulturmedienplatten
Adapter, Ring – 14-555-912
  • Ersatzteil für Aluminiumstapel
  • Intermediärer (mittlerer) Teil
Aluminiumstapel – 14-555-878
  • Stapel von 10 offenen Filterhaltern
Kalibrierkit – 14-555-868
  • Tragbares Durchflussmessgerät für die Luftkeimsammler der Serie MD8
Kapsel, Sartoflor – 14-555-889
  • Mit PTFE-Membran und Sanitärflanscheinlass und -auslass
  • Zur Sterilluftfiltration zwischen MD8 Luftscanner und Isolator
Tragetasche – 14-555-873
  • Robuster Koffer für den Transport und die Lagerung von Gerät und Zubehör
Klemme, Flansch – 14-555-891
  • Für 1 bis 11 Zoll Sanitärflansche
Steckverbinder – 14-555-879
  • Aluminium
  • Steckverbindersatz für MD8 (SM 16743/44)
Steckverbinder – 14-555-909
  • Aluminium
  • Zur Verbindung des Einlasses des Luftkeimsammler mit einem flexiblen Schlauch
Steckverbinder – 14-555-910
  • Aluminium
  • Zur Verbindung eines flexiblen Schlauches mit einem Filterhalter oder Adapter
Steckverbinder – 14-555-911
  • Flexibler Schlauch zum Filterhalter/Adapter (S-F)
  • Für Triclamp
Filterhalter – 14-555-880
  • Für 80 mm-Gelatinefilter
  • Ersatzteil für die Aluminiumstapel
Filterhalter – 14-555-884
  • Adapter zum Aufsatz der Gelatinefiltereinheiten (Einweg-Gelatine) auf den Einlass des MD8
O-Ring – 14-555-922
  • 7,5 x 1,5 mm
Fernbedienung – 14-555-877
  • Zur Verwendung mit PC (Dialog-Systemsoftware)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wiederverwendbar
MD8 Airscan Luftprobenehmer
Für 80 mm-Gelatinefilter
Einzelner Filterhalter