Learn More
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm
Kombinieren Sie diese Einsätze mit Kryoboxen für die flexible Zelllagerung und Probenhandhabung. Fisherbrand™ Einsätze für Karton-Kryoboxen bestehen aus Ultratieftemperatur-beständiger Pappe mit wasserabweisendem Finish für die Probenlagerung.
Marke:  Fisherbrand™ FB71374
 View more versions of this product
Product Code. 11892503
  • 28.30 CHF / 10 Stück
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Description
Description
  • Ultratieftemperaturbeständiger Karton
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
Specifications
Specifications
10/Packung
Kryobox-Einsätze
133 mm
8 x 8
Pappe
65 mm
133 mm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Kryobox-Einsätze aus Karton, 133 mm > Gitter: 8 x 8; Höhe: 65 mm; Breite: 133mm