Learn More
Fisherbrand™ Santoprene Pumpenschlauch
Beschreibung
- Kann über 100 Dampfautoklavierzyklen bei 134 °C widerstehen
- Kann fünf standardmäßigen Krankenhaussterilisationszyklen mit Ethylenoxid ohne signifikante physikalische oder chemische Auswirkungen widerstehen
- Kann mit hochenergetischer, ionisierender Bestrahlung sterilisiert werden
- Sterilisiert bei normalen Strahlenwerten von 2 Mrad bis 3 Mrad
- Kann anstatt herkömmlichen Pumpenmaterialien wie Neopren, Butyl und Silikon verwendet werden
Spezifikation
Klasse 6 | |
4.8 mm | |
15 m | |
Peristaltikpumpe | |
Pumpenschlauch |
Autoklavierbar | |
Santoprene | |
1.6 mm | |
Je 1 x |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Santoprene Pumpenschlauch > Bohrungsgröße/Dicke:4,8 mm/1,6 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur