Learn More
Buerkle™ Winkelbecher zur Verwendung mit Bürkle™ Telescopic Rod
Der Becher kann dank des verstellbaren Winkels (bis zu 90°) an verschiedene Behälterformen angepasst werden.
61.75 CHF - 92.10 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Messbecher |
---|---|
Material | Polypropylen |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Modell | Abgewinkelt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10383771
|
Buerkle™
5354-0050 |
600 mL |
61.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10140141
|
Buerkle™
5354-0100 |
1000 mL |
64.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10451183
|
Buerkle™
5354-0200 |
2000 mL |
92.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Polypropylen
- Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
Spezifikation
Messbecher | |
Not Autoclavable | |
Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung |
Polypropylen | |
Abgewinkelt |