Learn More
Buerkle™ Winkelbecher zur Verwendung mit Bürkle™ Telescopic Rod
Der Becher kann dank des verstellbaren Winkels (bis zu 90°) an verschiedene Behälterformen angepasst werden.
Marke:  Buerkle™ 5354-0200
84.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10451183
  • 92.10 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Polypropylen
  • Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
Spezifikation
Spezifikation
Messbecher
Not Autoclavable
2000 mL
Für die Industrie und zur Wasseraufbereitung
Polypropylen
67.63 oz.
Abgewinkelt
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Winkelbecher zur Verwendung mit Bürkle™ Telescopic Rod > Material:Polypropylen; Volumen:2.000 ml; Angewinkelt